Key Documents
SAB2108513
Sigma-Aldrich
Anti-KLF2
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Lklf
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
39 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_008452
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLF2(16598)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human KLF2
Działania biochem./fizjol.
KLF2/Lung Kruppel-like factor (LKLF) functions as a negative regulator of adipocyte differentiation. KLF2 is highly expressed in adipose tissue, and studies in cell lines and primary cells demonstrate that KLF2 is expressed in preadipocytes but not mature adipocytes.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: IPASGPRNPFPPPFGPGPSFGGPGPALHYGPPAPGAFGLFEDAAAAAAAL
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3