Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB2108684
Sigma-Aldrich
Anti-KLF2
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-LKLF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
37 kDa
reaktywność gatunkowa
pig, human
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
ChIP: suitable
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_016270
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLF2(10365)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego KLF2
Działania biochem./fizjol.
KLF2 należy do rodziny białek cynkowo-palcowych typu krueppel C2H2. Zawiera 3 palce cynkowe typu C2H2. KLF2 wiąże się do pola CACCC w promotorze genu beta-globiny i aktywuje transkrypcję.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PPAFGLFDDAAAAAAALGLAPPAARGLLTPPASPLELLEAKPKRGRRSWP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hairong Chu et al.
Molecular medicine reports, 17(4), 5708-5715 (2018-02-28)
Cardiovascular risk factors can negatively influence late endothelial progenitor cell (EPCs) number and functions, thus EPCs biology is a clinical implications for cardiovascular diseases. The present study aimed to investigate the potential protective effects of resveratrol (RES) on tumor necrosis
Hai-Rong Chu et al.
Molecular medicine reports, 19(3), 1739-1746 (2019-01-11)
The present study aimed to evaluate the effects of Krüppel‑like factor 2 (KLF2) on the differentiation of endothelial progenitor cells (EPCs) to endothelial cells (ECs) induced by shear stress, and to investigate the corresponding mechanisms. Cultured rat late EPCs were
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2108684-100UL4061836147525