Key Documents
SAB5700861
Sigma-Aldrich
Anti-SLC2A2 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
GLUT2, SLC2A2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
44
57
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1.58 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC2A2(6514)
Opis ogólny
This gene encodes an integral plasma membrane glycoprotein of the liver, islet beta cells, intestine, and kidney epithelium. The encoded protein mediates facilitated bidirectional glucose transport. Because of its low affinity for glucose, it has been suggested as a glucose sensor. Mutations in this gene are associated with susceptibility to diseases, including Fanconi-Bickel syndrome and noninsulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM). Alternative splicing results in multiple transcript variants of this gene.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human SLC2A2 (NP_000331.1).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1