Kluczowe dokumenty
SAB5700844
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SOCS1produkowane u królików
Synonim(y):
CIS1, CISH1, JAB, SOCS-1, SOCS1, SSI-1, SSI1, TIP-3, TIP3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
23
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1.50 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOCS1(8651)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny inhibitorów STAT indukowanych przez STAT (SSI), znanych również jako supresory sygnalizacji cytokinowej (SOCS). Członkowie rodziny SSI są indukowalnymi przez cytokiny negatywnymi regulatorami sygnalizacji cytokin. Ekspresja tego genu może być indukowana przez podzbiór cytokin, w tym IL2, IL3, erytropoetynę (EPO), CSF2/GM-CSF i interferon (IFN)-gamma. Białko kodowane przez ten gen działa za receptorami cytokin i bierze udział w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego w celu osłabienia sygnalizacji cytokin. Badania nokautu u myszy sugerują rolę tego genu jako modulatora działania IFN-gamma, który jest wymagany do prawidłowego wzrostu i przeżycia po urodzeniu.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-211 ludzkiego SOCS1 (NP_003736.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)