Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5700834
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CPT1Bprodukowane u królików
Synonim(y):
CPT1-M, CPT1B, CPT1M, CPTI, CPTI-M, M-CPT1, MCCPT1, MCPT1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
66
78
83
87
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
2.7 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CPT1B(1375)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen, należące do rodziny acetylotransferaz karnityna/cholina, jest enzymem kontrolującym szybkość szlaku beta-oksydacji długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w mitochondriach mięśni. Enzym ten jest wymagany do transportu netto długołańcuchowych acylo-CoA z cytoplazmy do mitochondriów. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy, a transkrypty read-through są wyrażane z locus upstream, które obejmują eksony tego genu.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 533-772 ludzkiego CPT1B (NP_004368.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700834-100UL4065265183642