Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700755
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-XRCC4produkowane u królików
Synonim(y):
SSMED, XRCC4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
35
38
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
2.93 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:10-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... XRCC4(7518)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen funkcjonuje razem z ligazą DNA IV i kinazą białkową zależną od DNA w naprawie pęknięć dwuniciowych DNA. Białko to odgrywa rolę zarówno w niehomologicznym łączeniu końców, jak i w zakończeniu rekombinacji V(D)J. Mutacje w tym genie mogą powodować niski wzrost, małogłowie i zaburzenia endokrynologiczne (SSMED). Alternatywny splicing generuje kilka wariantów transkryptu.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-336 ludzkiego XRCC4 (NP_071801.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)