Kluczowe dokumenty
SAB5700744
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-eNOSprodukowane u królików
Synonim(y):
ECNOS, NOS3, eNOS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
133
67
68
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.85 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOS3(4846)
Opis ogólny
Tlenek azotu jest reaktywnym wolnym rodnikiem, który działa jako biologiczny mediator w kilku procesach, w tym neurotransmisji oraz działaniach przeciwbakteryjnych i przeciwnowotworowych. Tlenek azotu jest syntetyzowany z L-argininy przez syntazy tlenku azotu. Wariacje w tym genie są związane z podatnością na skurcz naczyń wieńcowych. Alternatywny splicing i wykorzystanie alternatywnych promotorów skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-120 ludzkiego eNOS (NP_000594.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700744-100UL4065265180757