Kluczowe dokumenty
SAB5700635
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CyclinD1 produkowane u królików
Synonim(y):
BCL1, CCND1, Cyklina D1, D11S287E, PRAD1, U21B31, cyklina D1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
33
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
0.74 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCND1(595)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do wysoce konserwatywnej rodziny cyklin, której członkowie charakteryzują się dramatyczną okresowością w obfitości białka w całym cyklu komórkowym. Cykliny funkcjonują jako regulatory kinaz CDK. Różne cykliny wykazują różne wzorce ekspresji i degradacji, które przyczyniają się do czasowej koordynacji każdego zdarzenia mitotycznego. Cyklina ta tworzy kompleks i funkcjonuje jako podjednostka regulatorowa CDK4 lub CDK6, których aktywność jest wymagana do przejścia cyklu komórkowego G1/S. Wykazano, że białko to oddziałuje z białkiem supresorowym nowotworów Rb, a ekspresja tego genu jest regulowana pozytywnie przez Rb. Mutacje, amplifikacja i nadekspresja tego genu, które zmieniają progresję cyklu komórkowego, są często obserwowane w różnych nowotworach i mogą przyczyniać się do nowotworzenia.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 96-295 ludzkiej cykliny D1 (NP_444284.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)