Kluczowe dokumenty
SAB5700543
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Phospho-PKM-Y105produkowane u królików
Synonim(y):
CTHBP, HEL-S-30, OIP3, PK3, PKM, PKM2, TCB, THBP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
58
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.77mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr105)
informacje o genach
human ... PKM(5315)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko biorące udział w glikolizie. Kodowane białko jest kinazą pirogronianową, która katalizuje przeniesienie grupy fosforylowej z fosfoenolopirogronianu na ADP, generując ATP i pirogronian. Wykazano, że białko to oddziałuje z hormonem tarczycy i może pośredniczyć w komórkowych efektach metabolicznych indukowanych przez hormony tarczycy. Stwierdzono, że białko to wiąże białko Opa, bakteryjne białko błony zewnętrznej zaangażowane w przyleganie gonokoków do ludzkich komórek i ich inwazję, co sugeruje rolę tego białka w patogenezie bakterii. Opisano kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu kodujących kilka różnych izoform.
Immunogen
Peptyd specyficzny dla fosforu odpowiadający resztom otaczającym Y105 ludzkiego PKM.
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)