Kluczowe dokumenty
SAB5700530
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-IGF1R-Y1165/1166/INSR-Y1189/1190produkowane u królika
Synonim(y):
IGF1R, INSR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
154
155
156
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.73 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation ((pTyr1165/pTyr1166)/(pTyr1189/pTyr1190))
informacje o genach
human ... IGF1R(3480)
Immunogen
Peptyd specyficzny dla fosforu odpowiadający resztom otaczającym Y1165/1166 ludzkiego INSR i Y1131 ludzkiego IGF1R
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700530-100UL4065265176750