Kluczowe dokumenty
SAB5700516
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-MYL9-S19produkowane u królików
Synonim(y):
LC20, MLC-2C, MLC2, MRLC1, MYL9, MYRL2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
13
19
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.16 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer19)
informacje o genach
human ... MYL9(10398)
Opis ogólny
Miozyna, składnik strukturalny mięśni, składa się z dwóch łańcuchów ciężkich i czterech łańcuchów lekkich. Białko kodowane przez ten gen jest łańcuchem lekkim miozyny, który może regulować skurcz mięśni poprzez modulowanie aktywności ATPazy główek miozyny. Kodowane białko wiąże wapń i jest aktywowane przez kinazę łańcucha lekkiego miozyny. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S19 ludzkiego MYL9 (NP_006088.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)