Kluczowe dokumenty
SAB5700439
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-NR3C1-S211 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
GCCR, GCR, GCRST, GR, GRL, NR3C1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
49-85
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.02 mg/ml
metody
western blot: 1:1000-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer211)
informacje o genach
human ... NR3C1(2908)
Opis ogólny
This gene encodes glucocorticoid receptor, which can function both as a transcription factor that binds to glucocorticoid response elements in the promoters of glucocorticoid responsive genes to activate their transcription, and as a regulator of other transcription factors. This receptor is typically found in the cytoplasm, but upon ligand binding, is transported into the nucleus. It is involved in inflammatory responses, cellular proliferation, and differentiation in target tissues. Mutations in this gene are associated with generalized glucocorticoid resistance. Alternative splicing of this gene results in transcript variants encoding either the same or different isoforms. Additional isoforms resulting from the use of alternate in-frame translation initiation sites have also been described, and shown to be functional, displaying diverse cytoplasm-to-nucleus trafficking patterns and distinct transcriptional activities (PMID:15866175).
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around S211 of human NR3C1 (NP_000167.1).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1