Key Documents
SAB5700434
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-γH2A.X-S2 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
γH2AX, H2A.X, H2A/X, H2AFX, H2AX, Histone H2AX, gamma H2A.X, histone H2AX
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
15
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
2.57 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer2)
informacje o genach
human ... H2AFX(3014)
Opis ogólny
Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Two molecules of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4) form an octamer, around which approximately 146 bp of DNA is wrapped in repeating units, called nucleosomes. The linker histone, H1, interacts with linker DNA between nucleosomes and functions in the compaction of chromatin into higher order structures. This gene encodes a replication-independent histone that is a member of the histone H2A family, and generates two transcripts through the use of the conserved stem-loop termination motif, and the polyA addition motif.
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S2 of human γH2A.X.
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1