Kluczowe dokumenty
SAB5700387
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-p38MAPK-T180/Y182 produkowane u królików
Synonim(y):
CSBP, CSBP1, CSBP2, CSPB1, EXIP, MAPK14, Mxi2, PRKM14, PRKM15, RK, SAPK2A, p38, p38 MAPK, p38ALPHA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
29
34
35
41
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
5.56 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr180/pTyr182)
informacje o genach
human ... MAPK14(1432)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz MAP. Kinazy MAP działają jako punkt integracji wielu sygnałów biochemicznych i są zaangażowane w wiele różnych procesów komórkowych, takich jak proliferacja, różnicowanie, regulacja transkrypcji i rozwój. Kinaza ta jest aktywowana przez różne stresy środowiskowe i cytokiny prozapalne. Aktywacja wymaga jej fosforylacji przez kinazy MAP (MKK) lub autofosforylacji wywołanej interakcją białka MAP3K7IP1/TAB1 z tą kinazą. Substraty tej kinazy obejmują regulator transkrypcji ATF2, MEF2C i MAX, regulator cyklu komórkowego CDC25B i supresor nowotworu p53, co sugeruje rolę tej kinazy w regulacji transkrypcji i cyklu komórkowego związanej ze stresem, a także w odpowiedzi na stres genotoksyczny. Opisano cztery alternatywnie splicowane warianty transkryptu tego genu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół T180 i Y182 ludzkiego p38 MAPK (NP_620581.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)