Kluczowe dokumenty
SAB5700373
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-RAF1-S338produkowane u królików
Synonim(y):
CMD1NN, CRAF, NS5, RAF1, Raf-1, c-Raf
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
73
75
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.77 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer338)
informacje o genach
human ... RAF1(5894)
Opis ogólny
Gen ten jest komórkowym homologiem wirusowego genu raf (v-raf). Kodowane białko jest kinazą kinazy MAP (MAP3K), która działa za rodziną GTPaz związanych z błoną Ras, z którymi wiąże się bezpośrednio. Po aktywacji, komórkowe białko RAF1 może fosforylować w celu aktywacji kinaz białkowych o podwójnej specyficzności MEK1 i MEK2, które z kolei fosforylują w celu aktywacji kinaz białkowych specyficznych dla seryny/treoniny, ERK1 i ERK2. Aktywowane ERK są plejotropowymi efektorami fizjologii komórki i odgrywają ważną rolę w kontroli ekspresji genów zaangażowanych w cykl podziału komórki, apoptozę, różnicowanie komórek i migrację komórek. Mutacje w tym genie są związane z zespołem Noonan 5 i zespołem LEOPARD 2.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S338 ludzkiego RAF1 (NP_002871.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)