Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700251
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Beclin1 produkowane u królików
Synonim(y):
ATG6, BECN1, Beclin 1, VPS30, beclin-1, beclin1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
51
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
2.08 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BECN1(8678)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko, które reguluje autofagię, kataboliczny proces degradacji indukowany przez głód. Kodowane białko jest składnikiem kompleksu kinazy fosfatydyloinozytolu-3 (PI3K), który pośredniczy w procesach transportu pęcherzyków. Uważa się, że białko to odgrywa rolę w wielu procesach komórkowych, w tym w nowotworzeniu, neurodegeneracji i apoptozie. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-280 ludzkiej Beclin 1 (NP_003757.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)