Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
SAB5700228
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-FUSwytwarzane u królika
Synonim(y):
ALS6, ETM4, FUS, FUS1, HNRNPP2, POMP75, TLS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
3.54 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FUS(2521)
Opis ogólny
Gen ten koduje wielofunkcyjny składnik białkowy kompleksu heterogennej rybonukleoproteiny jądrowej (hnRNP). Kompleks hnRNP bierze udział w splicingu pre-mRNA i eksporcie w pełni przetworzonego mRNA do cytoplazmy. Białko to należy do rodziny FET białek wiążących RNA, które są zaangażowane w procesy komórkowe obejmujące regulację ekspresji genów, utrzymanie integralności genomu i przetwarzanie mRNA/mikroRNA. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. Wady tego genu powodują stwardnienie zanikowe boczne typu 6.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 297-526 ludzkiego FUS (NP_004951.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)