Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
SAB5700185
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-AIFprodukowane u królików
Synonim(y):
AFI, AIFM1, CMT2D, CMTX4, COWCK, COXPD6, DFNX5, NADMR, NAMSD, PDCD8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
26
28
35
66
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1.01 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AIFM1(9131)
Opis ogólny
Gen ten koduje flawoproteinę niezbędną do demontażu jądra w komórkach apoptotycznych i znajduje się w mitochondrialnej przestrzeni międzybłonowej w zdrowych komórkach. Indukcja apoptozy skutkuje translokacją tego białka do jądra, gdzie wpływa ono na kondensację i fragmentację chromosomów. Ponadto produkt tego genu indukuje mitochondria do uwalniania apoptogennych białek cytochromu c i kaspazy-9. Mutacje w tym genie powodują połączony niedobór fosforylacji oksydacyjnej 6 (COXPD6), ciężką encefalomiopatię mitochondrialną, a także zespół Cowchocka, znany również jako sprzężona z chromosomem X recesywna choroba Charcota-Marie-Tootha-4 (CMTX-4), zaburzenie powodujące neuropatię oraz wady aksonalne i motoryczno-czuciowe z głuchotą i upośledzeniem umysłowym. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. Pokrewny pseudogen został zidentyfikowany na chromosomie 10.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 334-613 ludzkiego AIF (NP_004199.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)