Kluczowe dokumenty
SAB2107945
Sigma-Aldrich
Anti-FOXO6 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
reaktywność gatunkowa:
rat, human, mouse
metody:
immunoblotting: suitable
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
61kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... FOXO6(329934)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal of human FOXO6
Działania biochem./fizjol.
Murine Foxo6 is a member of the murine forkhead family of transcription factors. This family consists of over 30 members, the vast majority of which is important in embryonic development. These forkhead transcription factors may play a role in maintenance and survival of developing and adult neurons.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: KTPRRRAVSMDNGAKFLRIKGKASKKKQLHLPERSPDDSPPGAPVPGPLS
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)