Kluczowe dokumenty
SAB2101486
Sigma-Aldrich
Anti-MLH3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HNPCC7, Anti-MGC138372, Anti-MutL homolog 3 (E. coli)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
161 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MLH3(27030)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego MLH3
Działania biochem./fizjol.
Gen ten należy do rodziny genów naprawy niedopasowania DNA (MMR) MutL-homolog (MLH). Geny MLH są zaangażowane w utrzymanie integralności genomu podczas replikacji DNA i po rekombinacji mejotycznej. MLH3 funkcjonuje jako heterodimer z innymi członkami rodziny. Mutacje somatyczne w tym genie często występują w nowotworach wykazujących niestabilność mikrosatelitarną, a mutacje linii zarodkowej zostały powiązane z dziedzicznym niepolipowatym rakiem jelita grubego typu 7 (HNPCC7). Zidentyfikowano kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, ale określono pełną długość tylko dwóch wariantów transkryptu. Gen ten jest członkiem rodziny MutL-homolog (MLH) genów naprawy niedopasowania DNA (MMR). Geny MLH są zaangażowane w utrzymywanie integralności genomu podczas replikacji DNA i po rekombinacji mejotycznej. Białko kodowane przez ten gen funkcjonuje jako heterodimer z innymi członkami rodziny. Mutacje somatyczne w tym genie często występują w nowotworach wykazujących niestabilność mikrosatelitarną, a mutacje linii zarodkowej zostały powiązane z dziedzicznym niepolipowatym rakiem jelita grubego typu 7 (HNPCC7). Zidentyfikowano kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, ale określono pełną długość tylko dwóch wariantów transkryptu.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SMQVLQQVDNKFIACLMSTKTEENGEADSYEKQQAQGSGRKKLLSSTLIP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)