Kluczowe dokumenty
SAB5700105
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PRDX4produkowane u królików
Synonim(y):
AOE37-2, AOE372, HEL-S-97n, PRDX4, PRX-4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
30
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
0.82 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRDX4(10549)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest enzymem antyoksydacyjnym i należy do rodziny peroksydoksyn. Białko jest zlokalizowane w cytoplazmie. Peroksydazy z rodziny peroksiredoksyn redukują nadtlenek wodoru i wodoronadtlenki alkilowe do wody i alkoholu przy użyciu równoważników redukujących pochodzących z cząsteczek donorowych zawierających tiol. Stwierdzono, że białko to odgrywa rolę regulacyjną w aktywacji czynnika transkrypcyjnego NF-kappaB.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 38-271 ludzkiego PRDX4 (NP_006397.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)