Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5700074
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ANXA2produkowane u królików
Synonim(y):
ANX2, ANX2L4, ANXA2, CAL1H, HEL-S-270, LIP2, LPC2, LPC2D, P36, PAP-IV
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
38
40
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1.44 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:20-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANXA2(302)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny aneksyn. Członkowie tej zależnej od wapnia rodziny białek wiążących fosfolipidy odgrywają rolę w regulacji wzrostu komórkowego i w szlakach transdukcji sygnału. Białko to działa jako czynnik autokrynny, który zwiększa tworzenie osteoklastów i resorpcję kości. Gen ten posiada trzy pseudogeny zlokalizowane odpowiednio na chromosomach 4, 9 i 10. Dla tego genu znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu kodujących różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-339 ludzkiego ANXA2 (NP_004030.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)