Kluczowe dokumenty
SAB5600279
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG Fc-Biotin antibody, Goat monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RMG02, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Region Fc króliczej IgG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RMG02, monoclonal
recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rabbit
metody
ELISA: 0.01-0.5 μg/mL
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
immunoprecipitation (IP): suitable (assay dependent concentration)
western blot: 0.1— 0.5 μg/mL
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
To przeciwciało reaguje z regionem Fc króliczej IgG. Brak reaktywności krzyżowej z ludzkimi IgG, szczurzymi IgG lub mysimi IgG.
Immunogen
Królicze IgG
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 50% glicerolu/PBS z 1% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)