Key Documents
SAB5600262
Sigma-Aldrich
Anti-TTF1 (Thyroid transcription factor 1) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM373, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Homeobox protein Nkx-2.1, Thyroid transcription factor 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM373, monoclonal
recombinant monoclonal
Postać
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:500—1:1000
western blot: 1000-20000
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NKX2-1(7080)
Specyficzność
This antibody reacts to human TTF1 ((Thyroid transcription factor 1) (Homeobox protein Nkx-2.1). It may also react to mouse and rat TTF1, as predicted by immunogen homology.
Immunogen
A peptide corresponding to N-terminus of human TTF1 ((Thyroid transcription factor 1) (Homeobox protein Nkx-2.1)
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2