Kluczowe dokumenty
SAB1404472
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TITF1 antibody produced in mouse
clone 2F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BCH, BHC, NK-2, NKX2.1, NKX2A, TEBP, TITF1, TTF-1, TTF1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F6, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.02 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NKX2-1(7080)
Immunogen
TITF1 (NP_003308, 77 a.a. ~ 158 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QLSHSAVGGYCNGNLGNMSELPPYQDTMRNSASGPGWYGANPDPRFPAISRFMGPASGMNMSGMGGLGSLGDVSKNMAPLPS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Kalogeraki et al.
Revista portuguesa de pneumologia, 20(4), 200-207 (2014-02-11)
Expression of ERCC1 has not been well described in fine-needle aspiration biopsies (FNABs) in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC). We investigated the expression of ERCC1 in correlation with EGFR expression and clinicopathological factors in patients with NSCLC in