SAB5600095
Anti-Histone H3 K27M antibody, Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM192, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-Histone H3 K27M, Histone H3 K27M Detection, Rabbit Anti-Histone H3 K27M
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM192, monoclonal
recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 0.005-0.1 μg/mL
immunohistochemistry: 0.005-0.1 μg/mL
western blot: 0.01-1 μg/mL
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
mutation (Lys27Met)
informacje o genach
human ... H3C1(8350)
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?