SAB56000291
Królicze przeciwciało monoklonalne anty-p40(deltaNp63)
clone RM392, affinity purified immunoglobulin
Synonim(y):
Białko nowotworowe 63, p40
About This Item
Polecane produkty
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM392, monoclonal
recombinant monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TP63(8626)
Specyficzność
Immunogen
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB56000291-100UL | 4065266951820 |