Kluczowe dokumenty
SAB5500139
Sigma-Aldrich
Anti-MAGE-A1 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP188, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP188, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
metody
flow cytometry: 1:400
immunoblotting: 1:400
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAGEA1(4100)
Opis ogólny
Antygen związany z czerniakiem 1 (MAGE-A1) jest jednym z antygenów związanych z czerniakiem (MAA). MAGE-A1 ulega wysokiej ekspresji w jądrach i niektórych ludzkich guzach litych, takich jak czerniak, guzy mózgu pochodzenia glejowego, nerwiak niedrobnokomórkowy, niedrobnokomórkowy rak płuc, rak piersi, żołądka, jelita grubego, jajnika i nerki.
Immunogen
Syntetyczny peptyd pochodzący z C-końca ludzkiego białka MAGE-A1.
Działania biochem./fizjol.
Członkowie rodziny MAGE odgrywają istotną rolę w utrzymaniu prawidłowej fizjologii komórkowej. Antygen związany z czerniakiem 1 (MAGE-A1) służy jako docelowy antygen komórek T CD8 + pochodzących od pacjenta w czerniaku. Może być potencjalnym celem w leczeniu pacjentów z czerniakiem.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego oczyszczonego przez białko A/G w buforze PBS/1% BSA o pH 7,6 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
MAGE-A1 promotes melanoma proliferation and migration through C-JUN activation.
Wang D, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 473(4), 959-965 (2016)
MAGE-F1, a novel ubiquitously expressed member of the MAGE superfamily.
Stone B, et al.
Gene, 267(2), 173-182 (2001)