SAB5500121
Anti-J-CHAIN antibody, Rabbit monoclonal
clone SP105, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP105, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
metody
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGJ(3512)
Opis ogólny
Gen łańcucha J immunoglobuliny (IGJ) bierze udział w polimeryzacji immunoglobulin (IgA i IgM. Nadaje polimerycznej IgA i pentamerycznej IgM zdolność wiązania polimerycznego receptora immunoglobulin. Ponadto kontroluje strukturę polimerycznych Ig.
Łańcuch J jest małym glikopeptydem i jest strukturalnie niezwiązany z łańcuchami ciężkimi lub lekkimi, ale jest syntetyzowany przez wszystkie komórki plazmatyczne, które wydzielają polimeryczne immunoglobuliny. Łańcuch J jest związany z IgA i IgM wiązaniami dwusiarczkowymi, jednak został wykryty w komórkach zawierających IgG i IgD. Łańcuchy J są obecne w dużej części komórek immunoglobulinododatnich w ośrodkach zarodkowych migdałków i węzłów chłonnych. Komórki B wydzielają łańcuch J na wczesnym etapie różnicowania, a ekspresja utrzymuje się w komórkach przeznaczonych do produkcji IgA lub IgM.
Immunogen
Syntetyczny peptyd w pobliżu wewnętrznego regionu ludzkiego łańcucha J.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego oczyszczonego przez białko A/G w buforze PBS/1% BSA o pH 7,6 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
T Takahashi et al.
Immunogenetics, 51(2), 85-91 (2000-02-09)
The J chain is a component of polymeric immunoglobulin (Ig) molecules and may play an important role in their polymerization and the transport of polymeric Ig across epithelial cells. In this study, the primary structure of the chicken J chain
F E Johansen et al.
Scandinavian journal of immunology, 52(3), 240-248 (2000-09-06)
The joining (J) chain is a small polypeptide, expressed by mucosal and glandular plasma cells, which regulates polymer formation of immunoglobulin (Ig)A and IgM. J-chain incorporation into polymeric IgA (pIgA, mainly dimers) and pentameric IgM endows these antibodies with several