Kluczowe dokumenty
I1659
Anti-IFI-16 antibody, Mouse monoclonal
~1 mg/mL, clone IFI-230, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Interferon-inducible 16
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
IFI-230, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 85-95 kDa (cluster of three isotypes A, B, and C)
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extract of the Jurkat cell line
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IFI16(3428)
Opis ogólny
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?