Kluczowe dokumenty
SAB5300404
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PHB antibody produced in mouse
clone 5H7, ascites fluid
Synonim(y):
PHB1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5H7, monoclonal
masa cząsteczkowa
30 kDa
reaktywność gatunkowa
monkey, human, rat, mouse
metody
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PHB(5245)
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego PHB wyrażony w E.coli.
Przeciwciało monoklonalne myszy podniesione przeciwko PHB
Postać fizyczna
Płyn puchlinowy zawierający 0,03% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tian-Biao Zhou et al.
Journal of the renin-angiotensin-aldosterone system : JRAAS, 15(3), 243-249 (2014-07-18)
All-trans retinoic acid (ATRA) exerts various effects on physiological processes such as cell growth, differentiation, apoptosis and inflammation. Prohibitins (PHB), including prohibitin 1 (PHB1) and prohibitin 2 (PHB2), are evolutionary conserved and pleiotropic proteins implicated in various cellular functions, including