Key Documents
SAB5300391
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RBP4 antibody produced in mouse
clone 4C2, ascites fluid
Synonim(y):
RBP4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C2, monoclonal
masa cząsteczkowa
23 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBP4(5950)
Powiązane kategorie
Immunogen
Purified recombinant fragment of human RBP expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against RBP4
Postać fizyczna
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Proteomics analysis for finding serum markers of ovarian cancer.
Cheng Y, Liu C, Zhang N, et al.
BioMed Research International, 2014, 179040-179040 (2014)
Peiwu Huang et al.
Toxicology letters, 229(1), 101-110 (2014-06-25)
Trichloroethylene (TCE) is an industrial solvent with widespread occupational exposure and also a major environmental contaminant. Occupational medicamentosa-like dermatitis induced by trichloroethylene (OMLDT) is an autoimmune disease and it has become one major hazard in China. In this study, sera