SAB5300353
Monoclonal Anti-CASP8 antibody produced in mouse
clone 1H11, ascites fluid
Synonim(y):
ALPS2B, CAP4, FLICE, MACH, MCH5
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H11, monoclonal
masa cząsteczkowa
26 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat, monkey
metody
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CASP8(841)
Immunogen
Mouse monoclonal antibody raised against CASP8