Kluczowe dokumenty
SAB5202592
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Methylglyoxal-FITC antibody produced in mouse
clone 9F11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9F11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.0 mg/mL
metody
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczna hemocyjanina Keyhole Limpet (KLH) zmodyfikowana metyloglioksalem.
Postać fizyczna
PBS pH 7,4, 50% glicerol, 0,09% azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)