Key Documents
SAB5202572
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Methylglyoxal-Allophycocyanin antibody produced in mouse
clone 9E7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9E7, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.0 mg/mL
metody
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Immunogen
Synthetic Methylglyoxal modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
Postać fizyczna
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2