Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5202438
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Hexanoyl-Lysine adduct-Atto 488 antibody produced in mouse
clone 5E8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
białko sprzężone:
Atto 488 conjugate
application:
FACS
IF
WB
klon:
5E8, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Atto 488 conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5E8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.0 mg/mL
metody
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
hexanoylation (Lys)
Immunogen
Synthetic Hexanoyl modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
Postać fizyczna
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)