Kluczowe dokumenty
SAB1402274
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MMP9 antibody produced in mouse
clone 2H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CLG4B, GELB
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~103.88 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP9(4318)
Opis ogólny
Białka z rodziny metaloproteinaz macierzy (MMP) biorą udział w rozkładzie macierzy zewnątrzkomórkowej w normalnych procesach fizjologicznych, takich jak rozwój embrionalny, rozmnażanie i przebudowa tkanek, a także w procesach chorobowych, takich jak zapalenie stawów i przerzuty. Większość MMP jest wydzielana jako nieaktywne proproteiny, które są aktywowane po rozszczepieniu przez zewnątrzkomórkowe proteinazy. Enzym kodowany przez ten gen degraduje kolageny typu IV i V. Badania na małpach rezusach sugerują, że enzym ten jest zaangażowany w indukowaną IL-8 mobilizację hematopoetycznych komórek progenitorowych ze szpiku kostnego, a badania na myszach sugerują jego rolę w przebudowie tkanek związanych z nowotworami. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MMP9 (AAH06093.1, 1 a.a. ~ 707 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MSLWQPLVLVLLVLGCCFAAPRQRQSTLVLFPGDLRTNLTDRQLAEEYLYRYGYTRVAEMRGESKSLGPALLLLQKQLSLPETGELDSATLKAMRTPRCGVPDLGRFQTFEGDLKWHHHNITYWIQNYSEDLPRAVIDDAFARAFALWSAVTPLTFTRVYSRDADIVIQFGVAEHGDGYPFDGKDGLLAHAFPPGPGIQGDAHFDDDELWSLGKGVVVPTRFGNADGAACHFPFIFEGRSYSACTTDGRSDGLPWCSTTANYDTDDRFGFCPSERLYTRDGNADGKPCQFPFIFQGQSYSACTTDGRSDGYRWCATTANYDRDKLFGFCPTRADSTVMGGNSAGELCVFPFTFLGKEYSTCTSEGRGDGRLWCATTSNFDSDKKWGFCPDQGYSLFLVAAHEFGHALGLDHSSVPEALMYPMYRFTEGPPLHKDDVNGIRHLYGPRPEPEPRPPTTTTPQPTAPPTVCPTGPPTVHPSERPTAGPTGPPSAGPTGPPTAGPSTATTVPLSPVDDACNVNIFDAIAEIGNQLYLFKDGKYWRFSEGRGSRPQGPFLIADKWPALPRKLDSVFEEPLSKKLFFFSGRQVWVYTGASVLGPRRLDKLGLGADVAQVTGALRSGRGKMLLFSGRRLWRFDVKAQMVDPRSASEVDRMFPGVPLDTHDVFQYREKAYFCQDRFYWRVSSRSELNQVDQVGYVTYDILQCPED
Działania biochem./fizjol.
Metaloproteinaza macierzy-9 (MMP-9) była badana jako biomarker stanu zapalnego w stwardnieniu rozsianym (SM).
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
B1, a novel HDAC inhibitor, induces apoptosis through the regulation of STAT3 and NF-?B
Meng-Hsuan Cheng
International Journal of Molecular Medicine, 1137-1148 (2017)
Meng-Hsuan Cheng et al.
International journal of molecular medicine, 39(5), 1137-1148 (2017-04-11)
We previously demonstrated that B1 induced significant cytotoxic effects, cell cycle G1 arrest and apoptosis in human lung cancer A549 cells through the inhibition of DNA topoisomerase II activity. In the present study, we focused on the histone deacetylase (HDAC)
R Camacho-Mejorado et al.
Genetics and molecular research : GMR, 14(1), 2929-2939 (2015-04-14)
We studied the interethnic variation of the MMP-9 microsatellite in the Mestizo and Amerindian populations using blood samples collected from 435 healthy unrelated individuals from the Central Valley of Mexico. DNA samples were genotyped using the -90 (CA)12-27 repeat near
Albert G Remacle et al.
The Journal of biological chemistry, 290(38), 22939-22944 (2015-08-19)
Congenital insensitivity to pain (CIP) or congenital analgesia is a rare monogenic hereditary condition. This disorder is characterized by the inability to perceive any form of pain. Nonsense mutations in Nav.1.7, the main pain signaling voltage-gated sodium channel, lead to
Y Benesová et al.
Multiple sclerosis (Houndmills, Basingstoke, England), 15(3), 316-322 (2009-01-21)
Matrix metalloproteinases are notable contributors to neuroinflammation and blood-brain barrier disruption in multiple sclerosis (MS). The goal of this study was to determine the serum levels of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9), matrix metalloproteinase-2 (MMP-2), and their tissue inhibitors (TIMP-1) and (TIMP-2)