Kluczowe dokumenty
SAB5201927
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ERp57-Horseradish Peroxidase antibody produced in mouse
clone 4F9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
57 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDIA3(2923)
Immunogen
Ludzkie rekombinowane białko ERp57 (Grp58) odpowiadające aminokwasom 25 - 505 (znakowane his)
Postać fizyczna
PBS pH 7,4, 50% glicerol, 0,09% azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)