Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5201878
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HSP70 antibody produced in mouse
clone 1H11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
FACS
IF
WB
klon:
1H11, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
flow cytometry: 1:250
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
70 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.0 mg/mL
metody
flow cytometry: 1:250
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPA1A(3303)
Powiązane kategorie
Immunogen
Human native HSP70 protein
Postać fizyczna
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)