Kluczowe dokumenty
SAB5200009
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Nitrotyrosine antibody produced in mouse
clone 39B6, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-N/A, Anti-Nitrotyrosine
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
39B6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, dog, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
nitration (Tyr)
informacje o genach
human ... NOS1(4842)
Specyficzność
Rozpoznaje cząsteczki 3-nitrotyrozyny. Brak wykrywalnej reaktywności krzyżowej z nieazotowaną tyrozyną. Nie jest specyficzny gatunkowo.
Immunogen
Hybrydoma linii 39B6
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w PBS, 50% glicerolu i 0,09% azydku sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hongyan Mo et al.
Antioxidants & redox signaling, 27(6), 345-362 (2016-12-15)
Oxidative stress plays a role in mediating podocyte injury and proteinuria. However, the underlying mechanism remains poorly understood. In this study, we investigated the potential role of C-X-C chemokine receptor type 4 (CXCR4), the receptor for stromal cell-derived factor 1α
Zhenke Yang et al.
Science advances, 7(30) (2021-07-25)
Mosquito midgut epithelium traversal is essential for malaria parasite transmission. Phospholipid flippases are eukaryotic type 4 P-type adenosine triphosphatases (P4-ATPases), which, in association with CDC50, translocate phospholipids across the membrane lipid bilayers. In this study, we investigated the function of
Qingyi Ma et al.
Molecular neurobiology, 56(8), 5608-5625 (2019-01-19)
Neonatal hypoxic-ischemic (HI) brain injury causes significant mortality and long-term neurologic sequelae. We previously demonstrated that HI significantly increased microRNA-210 (miR-210) in the neonatal rat brain and inhibition of brain endogenous miR-210 was neuroprotective in HI brain injury. However, the