Kluczowe dokumenty
SAB4702060
Monoklonalny anty-CD10 PE-Cyanine7 wytwarzany u myszy
new
Synonim(y):
Atriopeptydaza, CALLA, Enkefalinazy, MME, Neprylizyna, Neutralna endopeptydaza
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
białko sprzężone
PE-Cy7 conjugate
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-78, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MME(4311)
Opis ogólny
CD10 (neutralna endopeptydaza - NEP, wspólny antygen ostrej białaczki limfocytowej - CALLA, metaloendopeptydaza błonowa - MME, enkefalinaza) jest metaloproteazą cynkową o masie 100 kDa na powierzchni komórki, rozszczepiającą wiązania peptydowe na N-końcu hydrofobowych aminokwasów i inaktywującą wiele fizjologicznie aktywnych peptydów. CD10 ulega ekspresji w różnych prawidłowych typach komórek, w tym w prekursorowych komórkach limfoidalnych, limfocytach B ośrodka zarodkowego i niektórych komórkach nabłonkowych, a jego poziom ekspresji służy jako marker w diagnostyce wielu nowotworów. CD10 jest również antygenem różnicującym dla wczesnych progenitorów limfoidalnych B w szlaku różnicowania komórek B i odgrywa kluczową rolę w regulacji wzrostu, różnicowania i przekazywania sygnałów w wielu układach komórkowych.
Specyficzność
Przeciwciało MEM-78 reaguje z zewnątrzkomórkowym epitopem antygenu CD10 (CALLA - Common acute lymphatic leukemia antigen), integralnym białkiem błonowym typu II o masie 100 kDa.
Immunogen
Linia ludzkich komórek pre-B NALM-6
Postać fizyczna
Stabilizująca sól fizjologiczna buforowana fosforanami (PBS), pH 7,4, 15 mM azydek sodu
Uwaga dotycząca przygotowania
Oczyszczone przeciwciało jest sprzęgane z aktywowanym barwnikiem tandemowym R-fykoerytryna-cyjanina 7 (PE-Cy7) w optymalnych warunkach, a niesprzężone przeciwciało i wolny fluorochrom są usuwane za pomocą chromatografii wykluczania.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8°C. Chronić przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Inne uwagi
Roztwór przeciwciał należy delikatnie wymieszać przed użyciem.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)