Kluczowe dokumenty
SAB4701120
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD5-APCwytwarzane u myszy
clone L17F12
Synonim(y):
LEU1, T1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
L17F12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
metody
flow cytometry: 10 μL
nr dostępu
NM_014207.3
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD5(921)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne L17F12 reaguje z CD5, jednołańcuchową glikoproteiną transbłonową o masie 67 kDa ulegającą ekspresji na dojrzałych limfocytach T, większości tymocytów i podzbiorze limfocytów B (limfocyty B-1a).
Immunogen
Ludzkie komórki T ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL)
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)