Kluczowe dokumenty
SAB4701090
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD24wytwarzane u myszy
clone SN3
Synonim(y):
Antygen klastra 4 drobnokomórkowego raka płuca, HSA, nectadorin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SN3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
metody
flow cytometry: 10 μL
nr dostępu
BC007674
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało SN3 reaguje z CD24, silnie glikozylowanym antygenem powierzchniowym komórek o masie 35-45 kDa. CD24 ulega ekspresji w granulocytach, limfocytach B oraz w niektórych aktywowanych limfocytach T i nowotworach złośliwych limfocytów T. Nie ulega ekspresji w ludzkich tymocytach. Nie ulega ekspresji na ludzkich tymocytach.
Poprzednio przypisany identyfikator białka B6EC88 został połączony z P25063. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Glikoproteiny oczyszczone z ludzkiej linii komórkowej NALM-1.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)