Kluczowe dokumenty
SAB4700525
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-VIM-PE antibody produced in mouse
clone VI-RE/1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Vimentin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
phycoerythrin (R-PE) conjugate
application:
FACS
klon:
VI-RE/1, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
flow cytometry: suitable
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
VI-RE/1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... VIM(7431)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The antibody VI-RE/1 reacts with human vimentin, a 57 kDa intermediate filament protein expressed on a wide variety of mesenchymal and mesodermal cell types.
Immunogen
Bacterially expressed full-length human vimentin
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 10 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)