Kluczowe dokumenty
SAB4701030
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne przeciwko gamma-tubuliniewytwarzane u myszy
clone TU-32
Synonim(y):
TUBG, Tubulina gamma
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TU-32, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
nr dostępu
P23258
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUBG1(7283)
Opis ogólny
Przeciwciało TU-32 rozpoznaje C-koniec (aminokwasy 434-449 u człowieka) gamma-tubuliny, 48 kDa strukturalnego składnika cytoszkieletu i centrum organizacji mikrotubul (MTOC). Epitop został zlokalizowany w sekwencji aminokwasowej PDYISW (aa441-446 u człowieka), która jest identyczna dla gamma-tubuliny 1 i gamma-tubuliny 2.
Immunogen
ludzki peptyd gamma-tubuliny EYHAATRPDYISWGTQ, aminokwasy 434-449
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)