Key Documents
SAB4701014
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-p53 (PhosphoSer392) antibody produced in mouse
clone FP3.2 [FPS392]
Synonim(y):
BCC7, LFS1, TP53, TRP53
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
FP3.2 [FPS392], monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
nr dostępu
NP_000537.3
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer392)
informacje o genach
human ... TP53(7157)
Opis ogólny
The antibody FP3.2 [FPS392] reacts with human p53 tumour suppressor protein phosphorylated at CKII site (Ser 392).
Immunogen
KLH-conjugated phosphopeptide RHKKLMFKTEGPDS[P]D, corresponding to amino acids 378-393 of human p53.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.