Key Documents
SAB4700950
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-betahCG antibody produced in mouse
clone HCG-61
Synonim(y):
CG-beta, Choriogonadotropin beta, Chorionic gonadotropin beta
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HCG-61, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: 5 μg/mL
nr dostępu
BC041054.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CGB(1082)
Opis ogólny
The antibody HCG-61 reacts with beta-subunit of human chorionic gonadotropin, a 40 kDa hormone. hCG belongs to the glycoprotein hormone family together with lutropin (LH), follitropin (FSH) and thyrotropin (TSH). hCG is synthesised by trophoblastic cells of the placenta during pregnancy and stimulates the growth of corpus luteum.
Immunogen
Human chorionic gonadotropin.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.