Kluczowe dokumenty
SAB4700883
Sigma-Aldrich
Monoklonalneprzeciwciało anty-CD105wytwarzane u szczurów
clone MJ7/18
Synonim(y):
ENG, Endoglina, KONIEC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MJ7/18, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
NM_001146348.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Eng(13805)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Szczurze przeciwciało monoklonalne MJ7/18 reaguje z CD105 (Endoglin), homodimeryzującą glikoproteiną błonową typu I o masie 90 kDa ulegającą ekspresji na komórkach śródbłonka naczyniowego (małych i dużych naczyń), aktywowanych monocytach i makrofagach tkankowych, komórkach zrębu niektórych tkanek, w tym szpiku kostnego, limfocytach pre-B w szpiku płodowym i prekursorach erytroidalnych w szpiku kostnym płodu i dorosłego.
Immunogen
Zapalona skóra myszy
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)