Kluczowe dokumenty
SAB4700870
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-TNFalfawytwarzane u myszy
clone MAb11
Synonim(y):
DIF, TNFA, TNLG1F
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MAb11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
nonhuman primates, pig, human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
BC028148
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNF(7124)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne MAb11 rozpoznaje ludzką cytokinę 17-26 kDa TNF-alfa (czynnik martwicy nowotworów alfa).
Immunogen
Rekombinowany ludzki TNF-alfa
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)