Key Documents
SAB4700861
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BCL2 antibody produced in mouse
clone Bcl-2/100
Synonim(y):
Bcl-2, PPP1R50
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Bcl-2/100, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 4 μg/mL
nr dostępu
P10415
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCL2(596)
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody Bcl-2/100 recognizes Bcl2, a 26 kDa protooncogen with anti-apoptotic effect, expressed in outer mitochondrial membrane, endoplasmic reticulum and nuclear envelope.
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to the amino acids 41-54 of human Bcl2
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.